4'-Chloroacétanilide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Chloroacetanilide, Paracetamol impurity J, N-(4-Chlorophenyl)acetamide
A11214.14 A11214.22
A11214.14EA 76.3 EUR InStock
A11214.14 A11214.22
4'-Chloroacétanilide ≥98%
4'-Chloroacétanilide
Purity: 98+% CAS No.: 539-03-7 Molecular Formula: C8H8ClNO Formula Weight: 169.61 Melting Point: 178-180° Boiling Point: 333° Merck Reference: 14,2111 MDL No.: MFCD00000612
Formule: C₈H₈ClNO
MW: 169,61 g/mol
Point d'ébullition: 333 °C
Point de fusion: 178…180 °C
Densité: 1.385
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000612
Numéro CAS: 539-03-7
EINECS: 208-707-8
Merck Index: 14,2111
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité