Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4'-Chloroacétanilide

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: N-(4-Chlorophényl)acétamide

EHERC11348000EA 78.2 EUR InStock
EHERC11348000
4'-Chloroacétanilide
4'-Chloroacétanilide


Formule: C₈H₈ClNO
MW: 169,61 g/mol
Point d'ébullition: 333 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 179…180 °C
Densité: 1,385 g/cm³ (22 °C)
Numéro MDL: MFCD00000612
Numéro CAS: 539-03-7
Merck Index: 13,02128
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité