Acide chloroacétique 99%, en paillettes
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
108510010 108510025 108510040 108512500
ACRO108510010EA 50.4 EUR InStock
ACRO108510010 ACRO108510025 ACRO108510040 ACRO108512500
Acide chloroacétique 99%, en paillettes
Acide chloroacétique
Formule: ClCH₂COOH
Point d'ébullition: 188 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 61…63 °C
Densité: 1.58 g/cm³
Point d'éclair: 126 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002683
Numéro CAS: 79-11-8
EINECS: 201-178-4
ONU: 1751
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02129
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2516e0c26c6c26f4f6f3656bc5b4256e7cf08207&vid=9c9b7ad094469d9089eb2f0ce88275d1423c2b46&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 63 °C
Water ≤0.3 %
Titration with NaOH ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité