Acide chloroacétique
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC11348500EA 59.6 EUR InStock
EHERC11348500
Acide chloroacétique
Acide chloroacétique
Formule: ClCH₂COOH
MW: 94,5 g/mol
Point d'ébullition: 188 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 56…57 °C
Densité: 1,4043 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 126 °C
Numéro MDL: MFCD00002683
Numéro CAS: 79-11-8
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,02129
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/20/30/2302030.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité