Acide dichloroacétique
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: DCA
EHERC12320000EA 74.4 EUR InStock
EHERC12320000
Acide dichloroacétique
Acide dichloroacétique
Formule: C₂H₂Cl₂O₂
MW: 128,94 g/mol
Point d'ébullition: 194 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼–4 °C
Densité: 1,563 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004223
Numéro CAS: 79-43-6
ADR: 8,II
Merck Index: 13,03075
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité