Chlorodifluoroacétate de méthyle
001776-25G 001776-100G 001776-250G
FLUO001776-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001776-25G FLUO001776-100G FLUO001776-250G
Chlorodifluoroacétate de méthyle
Chlorodifluoroacétate de méthyle
Formule: C₃H₃ClF₂O₂
MW: 144,51 g/mol
Point d'ébullition: 77.5…78.5 °C (1013 hPa)
Densité: 1.3701 g/cm³ (18 °C)
Numéro MDL: MFCD00000775
Numéro CAS: 1514-87-0
EINECS: 216-154-9
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité