Acide chlorodifluoroacétique
Danger
Synonyms: Difluorochloroacetic acid
003151-25G 003151-100G
FLUO003151-25GEA 0 EUR InStock
FLUO003151-25G FLUO003151-100G
Acide chlorodifluoroacétique
Acide chlorodifluoroacétique
Formule: C₂HClF₂O₂
MW: 130,48 g/mol
Point d'ébullition: 122 °C (1013 hPa)
Densité: 2.02 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004176
Numéro CAS: 76-04-0
EINECS: 200-928-8
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité