Anhydride chlorodifluoroacétique 98+%, tiges
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A12432.09EA 57.8 EUR InStock
A12432.09 A12432.18 A12432.30
Anhydride chlorodifluoroacétique 98+%, tiges
Anhydride chlorodifluoroacétique
Formule: C₄Cl₂F₄O₃
MW: 242,94 g/mol
Point d'ébullition: 92…93 °C
Densité: 1,393
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000774
Numéro CAS: 2834-23-3
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité