1-Chloro-2-iodoéthane 96% stabilisé, liquide
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Stabilization: Stabilised with copper
L10742.03 L10742.06 L10742.14
L10742.03EA 42.6 EUR InStock
L10742.03 L10742.06 L10742.14
1-Chloro-2-iodoéthane 96% stabilisé, liquide
1-Chloro-2-iodoéthane
Purity: 96% CAS No.: 624-70-4 Molecular Formula: ClCH2CH2I Formula Weight: 190.41 Refractive Index: 1.5660 Boiling Point: 61-62°/30mm MDL No.: MFCD00041453
Formule: C₂H₄ClI
MW: 190,41 g/mol
Point d'ébullition: 61…62 °C (30 mmHg)
Point de fusion: –15.6 °C
Densité: 2.088
Point d'éclair: >100 °C (212 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041453
Numéro CAS: 624-70-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité