1-Chloro-2-iodoéthane
001485-5G 001485-25G
FLUO001485-5GEA 0 EUR InStock
FLUO001485-5G FLUO001485-25G
1-Chloro-2-iodoéthane
1-Chloro-2-iodoéthane
Formule: C₂H₄ClI
MW: 190,41 g/mol
Point d'ébullition: 61…62 °C (30 mmHg)
Point de fusion: –15.6 °C
Densité: 2,088 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00041453
Numéro CAS: 624-70-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité