Isothiocyanate de 2-chloroéthyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L11604.06EA 126 EUR InStock
L11604.06 L11604.03
Isothiocyanate de 2-chloroéthyle ≥97%
Isothiocyanate de 2-chloroéthyle
Formule: C₃H₄ClNS
MW: 121,59 g/mol
Point d'ébullition: 79…80 °C (13 mmHg)
Densité: 1,265
Point d'éclair: 96 °C (205 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00041125
Numéro CAS: 6099-88-3
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité