1-Chloro-3-méthoxypropane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.43833.0025EA 110 EUR InStock
8.43833.0025
1-Chloro-3-méthoxypropane pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
1-Chloro-3-méthoxypropane
Formule: C₄H₉ClO
MW: 108,57 g/mol
Densité: 0,999 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD05663419
Numéro CAS: 36215-07-3
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 8 g/l (25 °C) (calculated)
Molar Mass 108.57 g/mol
Boiling Point 111 °C
Vapor Pressure 25 hPa (20 °C)
Flash Point 18 °C
Density 0.999 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 205 °C DIN 51794
Hill Formula C4H9ClO
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité