Dichloro(méthoxy)méthane
Fournisseur: Molekula
MOLE72553642-100GEA 0 EUR InStock
MOLE72553642-100G
Dichloro(méthoxy)méthane
Dichloro(méthoxy)méthane
Formule: C₂H₄Cl₂O
MW: 114,96 g/mol
Densité: 1,29 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000828
Numéro CAS: 4885-02-3
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité