Chloral hydraté
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: 2,2,2-Trichloro-1,1-éthanediol
EHERC11098000EA 112 EUR InStock
EHERC11098000
Chloral hydraté
Chloral hydraté
Formule: Cl₃CCH(OH)₂
MW: 165,4 g/mol
Point d'ébullition: 97,5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 52 °C
Densité: 1,901 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00044479
Numéro CAS: 302-17-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,02113
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/68/21/2296821.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité