Chloral hydraté, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: 2,2,2-Trichloro-1,1-éthanediol
22682.265EA 124 EUR InStock
22682.265
Chloral hydraté, GPR RECTAPUR®
Chloral hydraté
Formule: Cl₃CCH(OH)₂
MW: 165,4 g/mol
Point d'ébullition: 97,5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 52 °C
Densité: 1,901 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00044479
Numéro CAS: 302-17-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,02113
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/68/21/2296821.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
pH (10 %) 4.0 - 5.5
Evaporation residue Max. 0.15 %
Heavy metals (as Pb) Max. 100 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Cl (Chloride) Max. 100 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité