Chloral hydraté
Fournisseur: Roth Carl
Danger
Synonyms: 2,2,2-Trichloroethane-1,1-diol
K318.1 K318.2
ROTHK318.1EA 135 EUR InStock
ROTHK318.1 ROTHK318.2
Chloral hydraté
Chloral hydraté
Formule: Cl₃CCH(OH)₂
MW: 165,4 g/mol
Point d'ébullition: 97.5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 52 °C
Densité: 1.901 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044479
Numéro CAS: 302-17-0
EINECS: 206-117-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,02113
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5db96e6ffe14849c6ffd0c2edd3db048fe472e17&vid=ca79a0593c65b3105b1880795fdc5b4255a7a421&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité