Propiononitrile 99%, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Propionitrile
180895000 180890025 180891000
ACRO180895000EA 56.1 EUR InStock
ACRO180895000 ACRO180890025 ACRO180891000
Propiononitrile 99%, très pur
Propiononitrile
Formule: C₃H₅N
MW: 55,08 g/mol
Point d'ébullition: 97 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –93 °C
Densité: 0.77 g/cm³
Point d'éclair: 6 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001948
Numéro CAS: 107-12-0
EINECS: 203-464-4
ONU: 2404
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08012
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3650 to 1.3670 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité