Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Propiononitrile

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERC16494000EA 54.6 EUR InStock
EHERC16494000
Propiononitrile
Propiononitrile


Formule: C₃H₅N
MW: 55,08 g/mol
Point d'ébullition: 97,2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –93 °C
Densité: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C
Numéro MDL: MFCD00001948
Numéro CAS: 107-12-0
ONU: 2404
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08012
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité