Propiononitrile pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: Propionitrile
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07068.0100 8.07068.0500 8.07068.6190
8.07068.0100EA 31 EUR InStock
8.07068.0100 8.07068.0500 8.07068.6190
Propiononitrile pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Propiononitrile
Formule: C₃H₅N
MW: 55,08 g/mol
Point d'ébullition: 97.2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –93 °C
Densité: 0.782 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001948
Numéro CAS: 107-12-0
EINECS: 203-464-4
ONU: 2404
ADR: 3 (6.1),II
Merck Index: 12,08012
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 99.4 g/l (20 °C)
Melting Point -92 °C
Molar Mass 55.08 g/mol
Boiling Point 97 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 50 hPa (20 °C)
Flash Point 12 °C
Refractive Index 1.366 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 3.1 - 14 %(V)
Density 0.782 g/cm3 (20 °C)
pH 10 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 515 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité