Propiononitrile, Supelco®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
76671-1ML-FEA 23.6 EUR InStock
76671-1ML-F
Propiononitrile, Supelco®
Propiononitrile
Formule: C₃H₅N
MW: 55,08 g/mol
Point d'ébullition: 97,2 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –93 °C
Densité: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 12 °C
Numéro MDL: MFCD00001948
Numéro CAS: 107-12-0
ONU: 2404
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité