3-Méthoxypropiononitrile 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
257441000 257445000 257440025
ACRO257441000EA 25.5 EUR InStock
ACRO257441000 ACRO257445000 ACRO257440025
3-Méthoxypropiononitrile 98%
3-Méthoxypropiononitrile
Formule: C₄H₇NO
Point d'ébullition: 164…165 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –62.9 °C
Densité: 0.938 g/cm³
Point d'éclair: 66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001958
Numéro CAS: 110-67-8
EINECS: 203-790-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4020 to 1.4040 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité