3-Méthoxypropiononitrile ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
L07055.PIEA 0 EUR InStock
L07055.PI L07055.AE L07055.AP
3-Méthoxypropiononitrile ≥99%
3-Méthoxypropiononitrile
Formule: C₄H₇NO
MW: 85,11 g/mol
Point d'ébullition: 164…165 °C
Point de fusion: –63 °C
Densité: 0,938
Point d'éclair: 66 °C (150 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001958
Numéro CAS: 110-67-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité