3-Méthoxypropiononitrile pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.05891.0100 8.05891.0500
8.05891.0100EA 40.2 EUR InStock
8.05891.0100 8.05891.0500
3-Méthoxypropiononitrile pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
3-Méthoxypropiononitrile
Formule: C₄H₇NO
Point d'ébullition: 165 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –63 °C
Densité: 0.94 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001958
Numéro CAS: 110-67-8
EINECS: 203-790-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 335 g/l (20 °C)
Melting Point -63 °C
Molar Mass 85.11 g/mol
Boiling Point 164 - 165 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 9 hPa (50 °C)
Flash Point 66 °C
Refractive Index 1.4035 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.9 - 15.3 %(V)
Density 0.94 g/cm3 (20 °C)
pH 6.8 (111 g/l, H2O, 25 °C)
Ignition Point 390 °C DIN 51794
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité