3-Hydroxypropiononitrile ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L12570.30 L12570.14 L12570.0B
L12570.30EA 44.1 EUR InStock
L12570.30 L12570.14 L12570.0B
3-Hydroxypropiononitrile ≥97%
3-Hydroxypropiononitrile
Purity: 98% CAS No.: 109-78-4 Molecular Formula: C3H5NO Formula Weight: 71.08 Flash Point: 128°(262°F) Refractive Index: 1.4250 Melting Point: -46° Boiling Point: 227-228° Beilstein Reference: 635773 Merck Reference: 14,3794 MDL No.: MFCD00002826
Formule: C₃H₅NO
Point d'ébullition: 227…228 °C
Point de fusion: –46 °C
Densité: 1.041
Point d'éclair: 128 °C (262 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002826
Numéro CAS: 109-78-4
EINECS: 203-704-8
Merck Index: 14,3794
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité