Sebaconitrile 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
419250250 419251000
ACRO419250250EA 69.4 EUR InStock
ACRO419250250 ACRO419251000
Sebaconitrile 98%
Sebaconitrile
Formule: C₁₀H₁₆N₂
MW: 164,25 g/mol
Point d'ébullition: 332 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 7 °C
Densité: 0.91 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Numéro MDL: MFCD00019900
Numéro CAS: 1871-96-1
EINECS: 217-494-0
ONU: 3276
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4470 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité