Sebaconitrile 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 1,8-Dicyanooctane, Sebacic acid dinitrile
B23010.06 B23010.14
B23010.06EA 26 EUR InStock
B23010.06 B23010.14
Sebaconitrile 95%
Sebaconitrile
Purity: 95% CAS No.: 1871-96-1 Molecular Formula: NC(CH2)8CN Formula Weight: 164.25 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 4-8° Boiling Point: 199-200° Beilstein Reference: 1750739 MDL No.: MFCD00019900
Formule: C₁₀H₁₆N₂
MW: 164,25 g/mol
Point d'ébullition: 199…200 °C
Point de fusion: 4…8 °C
Densité: 0.910
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00019900
Numéro CAS: 1871-96-1
EINECS: 217-494-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité