Sebaconitrile pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.14070.0025EA 71.5 EUR InStock
8.14070.0025 8.14070.9999
Sebaconitrile pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Sebaconitrile
Formule: C₁₀H₁₆N₂
MW: 164,25 g/mol
Point d'ébullition: 332 °C (1013 hPa)
Densité: 0,91 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00019900
Numéro CAS: 1871-96-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 7 - 8 °C
Molar Mass 164.24 g/mol
Boiling Point 199 - 204 °C (20 hPa)
Flash Point 93 °C
Refractive Index 1.4474 (20 °C, 589 nm)
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)
Synonyms Decanedinitrile, Decanedioic acid dinitrile, Sebaconitrile
Hill Formula C10H16N2
Chemical Formula CN(CH2)8CN
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité