2-Undécanone ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A17659.0E A17659.22 A17659.36
A17659.0EEA 403 EUR InStock
A17659.0E A17659.22 A17659.36
2-Undécanone ≥98%
2-Undécanone
Purity: 98% CAS No.: 112-12-9 Molecular Formula: CH3(CH2)8COCH3 Formula Weight: 170.30 Flash Point: 89°(192°F) Refractive Index: 1.4300 Melting Point: 11-13° Boiling Point: 228° Beilstein Reference: 1749573 Merck Reference: 14,6104 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00009583
Formule: C₁₁H₂₂O
MW: 170,3 g/mol
Point d'ébullition: 228 °C
Point de fusion: 11…13 °C
Densité: 0.825
Point d'éclair: 89 °C (192 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009583
Numéro CAS: 112-12-9
EINECS: 203-937-5
ONU: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 14,6104
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité