3-Octanone
Fournisseur: Roth Carl
ROTH6817.1EA 0 EUR InStock
ROTH6817.1
3-Octanone
3-Octanone
Formule: C₈H₁₆O
MW: 128,21 g/mol
Point d'ébullition: 168 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –18,5 °C
Densité: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 43 °C
Numéro MDL: MFCD00009515
Numéro CAS: 106-68-3
ONU: 1224
ADR: 3,III
Merck Index: 13,03799
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité