Biuret 97%, très pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO106520050EA 25.6 EUR InStock
ACRO106520050 ACRO106520250 ACRO106521000
Biuret 97%, très pur
Biuret
Formule: C₂H₅N₃O₂
MW: 103,08 g/mol
Point de fusion: 187…194 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007946
Numéro CAS: 108-19-0
Merck Index: 13,01305
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/26/2353326.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 184 to 190 °C
Assay ≥96.0 % (ex N)
Loss on drying ≤1 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité