Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Biuret

Fournisseur: Molekula

MOLE12779060-100GEA 0 EUR InStock
MOLE12779060-100G
Biuret
Biuret


Formule: C₂H₅N₃O₂
MW: 103,08 g/mol
Point de fusion: 188 °C
Densité: 1,467 g/cm³ (10 °C)
Numéro MDL: MFCD00007946
Numéro CAS: 108-19-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/26/2353326.jpg
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité