Acétoacétanilide 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3-Oxo-N-phenyl butamide, 3-Oxo-N-phenyl butanamide
102360010 102365000 102360050
ACRO102360010EA 56.1 EUR InStock
ACRO102360010 ACRO102365000 ACRO102360050
Acétoacétanilide 99%
Acétoacétanilide
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,2 g/mol
Point d'ébullition: 129 °C (32 mmHg)
Point de fusion: 83…86 °C
Densité: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 162 °C
Numéro MDL: MFCD00008780
Numéro CAS: 102-01-2
EINECS: 202-996-4
Merck Index: 13,00059
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 86 °C
HPLC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité