Acétoacétanilide ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A17534.30EA 23.7 EUR InStock
A17534.30 A17534.0B
Acétoacétanilide ≥98%
Acétoacétanilide
Formule: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,2 g/mol
Point d'ébullition: 129 °C (24 mmHg)
Point de fusion: 83…86 °C
Densité: 1,260
Point d'éclair: 150 °C (302 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008780
Numéro CAS: 102-01-2
Merck Index: 13,00059
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité