Pyruvate de méthyle 94%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
127651000 127650250 127655000
ACRO127651000EA 70.8 EUR InStock
ACRO127651000 ACRO127650250 ACRO127655000
Pyruvate de méthyle 94%
Pyruvate de méthyle
Formule: C₄H₆O₃
Point d'ébullition: 134…137 °C (760 mmHg)
Densité: 1.13 g/cm³
Point d'éclair: 39 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008754
Numéro CAS: 600-22-6
EINECS: 209-987-4
ONU: 3272
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4035 to 1.4075 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité