Pyruvate de méthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A13966.14 A13966.22 A13966.36
A13966.14EA 30.9 EUR InStock
A13966.14 A13966.22 A13966.36
Pyruvate de méthyle ≥98%
Pyruvate de méthyle
Purity: 98% CAS No.: 600-22-6 Molecular Formula: C4H6O3 Formula Weight: 102.09 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 39°(102°F) Refractive Index: 1.4040 Odour: Sweet Boiling Point: 135-137° Beilstein Reference: 1361953 Merck Reference: 14,8021 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00008754
Formule: C₄H₆O₃
MW: 102,09 g/mol
Point d'ébullition: 135…137 °C
Densité: 1.123
Point d'éclair: 39 °C (102 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008754
Numéro CAS: 600-22-6
EINECS: 209-987-4
ONU: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 14,8021
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité