Ethyle acétylacétate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Attention
Synonyms: Acetoacetic acid ethyl ester, EAA
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.09622.0100 8.09622.1000 8.09622.2500 8.09622.9025
8.09622.0100EA 31.7 EUR InStock
8.09622.0100 8.09622.1000 8.09622.2500 8.09622.9025
Ethyle acétylacétate pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Ethyle acétylacétate
Formule: C₆H₁₀O₃
MW: 130,14 g/mol
Point d'ébullition: 180.8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –45 °C
Densité: 1.0188 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009199
Numéro CAS: 141-97-9
EINECS: 205-516-1
Merck Index: 13,03793
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 116 g/l (20 °C)
Melting Point -40 °C
Molar Mass 130.14 g/mol
Boiling Point 180.0 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1 hPa (20 °C)
Flash Point 65 °C
Refractive Index 1.419 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.0 - 54 %(V)
Density 1.03 g/cm3 (20 °C)
pH 4.0 (110 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 280 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité