Pyrocarbonate de di(tert-butyle) ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: DIBOCDicarbonate de di(tert-butyle)
A14708.36EA 495 EUR InStock
A14708.36 A14708.14 A14708.22
Pyrocarbonate de di(tert-butyle) ≥97%
Pyrocarbonate de di(tert-butyle)
Reagent for the introduction of the Boc protecting group
Formule: C₁₀H₁₈O₅
MW: 218,25 g/mol
Point d'ébullition: 56…57 °C (0,5 mmHg)
Point de fusion: 21…24 °C
Densité: 0,950
Point d'éclair: 37 °C (99 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008805
Numéro CAS: 24424-99-5
ONU: 2930
ADR: 6.1,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/69/20/2296920.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité