DEPC
Fournisseur: Serva
Attention
18835.01 18835.02
SERA18835.01EA 0 EUR InStock
SERA18835.01 SERA18835.02
DEPC
Pyrocarbonate de diéthyle
Formule: O(COOC₂H₅)₂
Point d'ébullition: 93 °C (1013 hPa)
Densité: 1.123 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 69 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009106
Numéro CAS: 1609-47-8
EINECS: 216-542-8
Merck Index: 13,08088
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité