Sodium pyruvate ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Pyruvate de sodium
A11148.36EA 428 EUR InStock
ABCRAB126319.0050 A11148.36 A11148.30 A11148.18
Sodium pyruvate ≥99%
Sodium pyruvate
Formule: CH₃COCOONa
MW: 110,04 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Densité: 1,718 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002586
Numéro CAS: 113-24-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité