Sodium pyruvate
Fournisseur: Roth Carl
8793.1 8793.2
ROTH8793.1EA 19.9 EUR InStock
ROTH8793.1 ROTH8793.2
Sodium pyruvate
Sodium pyruvate
Formule: CH₃COCOONa
Point de fusion: 220…230 °C
Densité: 1.718 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002586
Numéro CAS: 113-24-6
EINECS: 204-024-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité