Acide 2-oxoglutarique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO122865000EA 247 EUR InStock
ACRO122865000 ACRO122860250 ACRO122861000
Acide 2-oxoglutarique 98%
Acide 2-oxoglutarique
Formule: HOOCCH₂CH₂COCOOH
MW: 146,1 g/mol
Point d'ébullition: 323 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 113…115 °C
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD00004165
Numéro CAS: 328-50-7
Merck Index: 13,05320
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (105°C, 1 h)
Residue after ignition ≤0.2 %
UV transmittance ≥95 % (c=10, H2O)
Titration with NaOH ≥97.5 % (On anhydrous substance)
Chloride (Cl) ≤200 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Ammonium (NH4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité