Acide 2-oxoglutarique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A10256.14 A10256.22 A10256.36
A10256.14EA 27 EUR InStock
A10256.14 A10256.22 A10256.36
Acide 2-oxoglutarique ≥98%
Acide 2-oxoglutarique
Purity: 98% CAS No.: 328-50-7 Molecular Formula: C5H6O5 Formula Weight: 146.10 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 113-117° Beilstein Reference: 1705689 Merck Reference: 14,5303 MDL No.: MFCD00004165
Formule: HOOCCH₂CH₂COCOOH
Point d'ébullition: 323 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 113…117 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00004165
Numéro CAS: 328-50-7
EINECS: 206-330-3
Merck Index: 14,5303
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité