Acide 2-oxoglutarique
Fournisseur: Molekula
MOLE12974102-100GEA 0 EUR InStock
MOLE12974102-100G
Acide 2-oxoglutarique
Acide 2-oxoglutarique
Formule: HOOCCH₂CH₂COCOOH
MW: 146,1 g/mol
Point d'ébullition: 323 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 112…116 °C
Numéro MDL: MFCD00004165
Numéro CAS: 328-50-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité