Acide oxalacétique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Oxaloacetic acid, 2-Succinic acid, Oxalacetic acid
416600250 416600050 416601000
ACRO416600250EA 170 EUR InStock
ACRO416600250 ACRO416600050 ACRO416601000
Acide oxalacétique 98%
Acide oxalacétique
Formule: C₄H₄O₅
MW: 132,07 g/mol
Point d'ébullition: 310 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 161 °C (dec.)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002592
Numéro CAS: 328-42-7
EINECS: 206-329-8
ONU: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 12,07041
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
GC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité