Acide oxalacétique ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
15789.04EA 55.1 EUR InStock
15789.04 15789.09
Acide oxalacétique ≥98%
Acide oxalacétique
Formule: C₄H₄O₅
MW: 132,07 g/mol
Point d'ébullition: 310 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 161 °C (déc.)
Point d'éclair: 88 °C (190 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002592
Numéro CAS: 328-42-7
ONU: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 12,07041
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité