Acide oxalacétique ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Oxaloacetic acid, 2-Succinic acid, Oxalacetic acid
A12739.06 A12739.14 A12739.22
A12739.06EA 98.5 EUR InStock
A12739.06 A12739.14 A12739.22
Acide oxalacétique ≥97%
Acide oxalacétique
Purity: 97% CAS No.: 328-42-7 Molecular Formula: C4H4O5 Formula Weight: 132.07 Storage Temperature: -30°C to -10°C Flash Point: 88°(190°F) Melting Point: 161° dec. Beilstein Reference: 1705475 Merck Reference: 14,6909 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00002592
Formule: C₄H₄O₅
MW: 132,07 g/mol
Point d'ébullition: 310 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 161 °C (dec.)
Point d'éclair: 88 °C (190 °F)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00002592
Numéro CAS: 328-42-7
EINECS: 206-329-8
ONU: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 14,6909
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité