Acide oxalacétique
Fournisseur: Molekula
MOLE21309006-25GEA 0 EUR InStock
MOLE21309006-25G
Acide oxalacétique
Acide oxalacétique
Formule: C₄H₄O₅
MW: 132,07 g/mol
Point d'ébullition: 310 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 182…183 °C
Numéro MDL: MFCD00002592
Numéro CAS: 328-42-7
ONU: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 12,07041
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité