Acide 3-oxoglutarique 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO173151000EA 84.3 EUR InStock
ACRO173151000 ACRO173155000
Acide 3-oxoglutarique 96%
Acide 3-oxoglutarique
Formule: C₅H₆O₅
MW: 146,1 g/mol
Point de fusion: 133 °C (déc.)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002711
Numéro CAS: 542-05-2
Merck Index: 13,00069
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥95 %
Sulfuric acid ≤2 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité