Acide 3-oxoglutarique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20940.0050 8.20940.0250
8.20940.0050EA 86.1 EUR InStock
8.20940.0050 8.20940.0250
Acide 3-oxoglutarique pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Acide 3-oxoglutarique
Formule: C₅H₆O₅
Point d'ébullition: 323 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 138 °C
Densité: 1.55 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00002711
Numéro CAS: 542-05-2
EINECS: 208-797-9
Merck Index: 13,00069
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) soluble
Molar Mass 146.10 g/mol
Bulk Density 400 kg/m3
Synonyms ß-Ketoglutaric acid, Acetone-1,3-dicarboxylic acid
Hill Formula C5H6O5
Chemical Formula HOOCCH2COCH2COOH
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité