Acide 3-oxoglutarique
Fournisseur: Molekula
MOLEM73084794EA 0 EUR InStock
MOLEM73084794
Acide 3-oxoglutarique
Acide 3-oxoglutarique
Formule: C₅H₆O₅
MW: 146,1 g/mol
Point d'ébullition: 323 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 138 °C
Densité: 1,55 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002711
Numéro CAS: 542-05-2
Merck Index: 13,00069
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité